Learn More
Pentane, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 15574055
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Solvants et sels de haute pureté développés pour les procédures d’extraction ou de concentration de résidus organiques
    Pour la chromatographie en phase gazeuse (GC), l’analyse des résidus organiques ; Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentane
Point d’éclair −40.00°C (−40°F)
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Quantité 4 L
Gravité spécifique 1L = 0.63kg
Poids de la formule 72.15
Qualité ULTRA RESI-ANALYZED™
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.