Learn More
Pentane, qualité réactif, 98 %, Honeywell™ Burdick& Jackson™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pentane |
Point de fusion | -131°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.626g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 37°C |
Quantité | 6 x 1 L |
Limite d’explosion | 0.083 |
Point d’éclair | −49°C (−56.2°F) |
Température d’allumage | 500°F |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Identifiant produit
- Pentane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.