Learn More
Pentane, qualité HPLC 99 + % (n-pentane, 95 % min), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029907
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
2500 mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
n-Pentane is used in consumer merchandise such as spot lifters/cleaners and foaming shave gels and in commercial products such as a blowing agent for expanded polystyrene (foam) insulation. It may also be used as a solvent (in pure form) in laboratory, chemical analysis, and other settings where a highly volatile non-polar solvent is needed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-pentane est utilisé dans les marchandises de consommation telles que les poussoirs/nettoyeurs ponctuels et les gels à lamelles moussants ainsi que dans les produits commerciaux tels qu’un agent gonflant pour l’isolation en polystyrène expansé (mousse). Il peut également être utilisé comme solvant (sous forme pure) en laboratoire, dans l’analyse chimique et dans d’autres milieux où un solvant non polaire hautement volatil est nécessaire.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stable dans des conditions ambiantes normales et prévues de stockage et de manipulation de la température. Les conditions évitables sont la chaleur, les étincelles, les incendies et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Pentane
Point de fusion -130°C
Densité 0.626
Point d’ébullition 36°C
Quantité 1000 mL
Point d’éclair −49°C (−57°F)
Odeur Nearly Odorless
Indice de réfraction 1.358
Numéro UN UN1265
Merck Index 14,7116
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.15
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité HPLC