Learn More
Pentane, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
CAS | 109-66-0 |
Quantité | 5 L |
Point d’éclair | < -35 °C |
Conditionnement | Flacon en aluminium |
Forme physique | Liquide |
CID PubChem | 8003 |
ChEBI | CHEBI:37830 |
Pourcentage de pureté | min. 95.0 % |
Qualité | Réactif |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Pentane
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Pentane
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pentane, Honeywell™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu