Learn More
Pentane, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,0%
125.72€ - 637.97€
Chemical Identifiers
CAS | 109-66-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.15 |
Numéro MDL | MFCD00009498 |
Clé InChI | OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 8003 |
ChEBI | CHEBI:37830 |
Nom IUPAC | pentane |
SMILES | CCCCC |
Alert:
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15654720
|
Honeywell-Chromasolv
34956-1L |
1 L |
125.72€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15664720
|
Honeywell-Chromasolv
34956-2.5L |
2.5 L |
205.88€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15684720
|
Honeywell-Chromasolv
34956-6X1L |
6 x 1 L |
591.64€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15674720
|
Honeywell-Chromasolv
34956-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
637.97€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Chemical Identifiers
109-66-0 | |
72.15 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:37830 | |
CCCCC |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
8003 | |
pentane |
Specifications
Pentane | |
for HPLC | |
0.626g/mL at 25°C | |
n20/D 1.358 | |
CH3(CH2)3CH3 | |
969132 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
pentane | |
8003 | |
72.15g/mol | |
CHROMASOLV™ |
-130°C | |
109-66-0 | |
35°C to 36°C | |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
CCCCC | |
72.15 | |
CHEBI:37830 | |
≥99% |
Safety and Handling
P210-P261-P273-P301 + P310-P331
H225-H304-H336-H411
missing translation for 'einecsNumber' : 203-692-4
missing translation for 'rtecsNumber' : RZ9450000
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Pentane
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.