Learn More
Pentane, AMD CHROMASOLV™, ≥99 %, Honeywell Riedel-de Haen
Code produit. 15634690
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 15634690
Marque: Honeywell-Chromasolv 348942.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CHROMASOLV™ AMD, ≥ 99%
  • Solvants conçus pour la chromatographie à couche fine haute performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentane
Point de fusion -130°C (literature)
Note relative au nom AMD CHROMASOLV™, ≥99%
% max. CAS ≤100.0000%
Densité 0.626 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 36°C to 37°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair <−35°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3CH3
Numéro UN UN1265
Beilstein 969132
Poids de la formule 72.15
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Haute pureté