Learn More
Pentane, ≥99 %, qualité spectrophotométrique, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2L
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Pentane |
| Point de fusion | -131°C |
| Densité | 0.626g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 36°C to 37°C |
| Quantité | 2 L |
| Limite d’explosion | 0.083 |
| Point d’éclair | −49°C (−56.2°F) |
| Température d’allumage | 500°F |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.356 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction