missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentan-1-ol, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical

Code produit. p-7073368 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11408453

Marque: Fisher Chemical P/1041/PB08

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 71-41-0
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
Clé InChI AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
CID PubChem 6276
ChEBI CHEBI:44884
Nom IUPAC pentan-1-ol
SMILES CCCCCO

Spécification

Point de fusion -78°C
Couleur Incolore
pH 7
Point d’ébullition 137°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 500 mL
Densité de vapeur 3
Poids de la formule 88.15g/mol
Forme physique Liquide
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis