Learn More
Dimère de chlorure de (pentaméthylcyclopentadiényl)iridium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10701804
Dimère de chlorure de (pentaméthylcyclopentadiényl)iridium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10701804
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10701804
Marque: Thermo Scientific Acros 377950050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12354-84-6
Formule moléculaire C20H30Cl4Ir2
Poids moléculaire (g/mol) 796.73
Numéro MDL MFCD00075435
Clé InChI MMAGMBCAIFVRGJ-UHFFFAOYSA-J
Synonyme unii-6oy4uuc534, dichloro pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dimer, pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium dichloride, pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer, eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer mi, bis mu-chloro chloro eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium, iridium, di-mu-chlorodichlorobis 1,2,3,4,5-eta-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl di
CID PubChem 76030743
Nom IUPAC Iridium(3+) ;1,2,3,4,5-pentaméthylcyclopenta-1,3-diène ; tétrachlorure
SMILES C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3].[Ir+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) chloride dimer
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex Ir)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 7226
Poids de la formule 796.73
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0454858 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number377950010,377952500,377950050
Numéro de lotA0452125 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number377950010,377952500,377950050
Numéro de lotA0416030 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number377950010,377952500,377950050
Numéro de lotA0428406 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/09/2022 Catalog Number377950010,377952500,377950050
Numéro de lotA0420842 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/01/2022 Catalog Number377950010,377952500,377950050
compliance-icons
Identifiant produit
  • (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) chloride dimer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dimère de chlorure de (pentaméthylcyclopentadiényl)iridium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals >