Learn More
Acide pentafluoropropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10035870
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 422-64-0
Formule moléculaire C3AgF5O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.89
Numéro MDL MFCD00004170
Clé InChI XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
CID PubChem 62356
SMILES [Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluoropropionic acid
Couleur Incolore à marron
Densité 1.5760g/mL
Point d’ébullition 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CF3CF2CO2H
Indice de réfraction 1.2830 to 1.286
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.576
Nom IUPAC 2,2,3,3,3-acide pentafluoropropanoïque
Poids de la formule 164.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentafluoropropionic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.