Learn More
Pentafluorophénylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Pentafluorophenylhydrazine used to determine the purity of N-tert-butyl-N-[1-diethylphosphono-(2,2-dimethylpropyl)]nitroxide (DEPN) using 1H NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pentafluorophénylhydrazine utilisée pour déterminer la pureté du N-tert-Butyl-N-[1-diéthylphosphono-(2,2-diméthylpropyl)]nitroxyde (DEPN) à l’aide1 de la spectroscopie RMN H.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Assurer une ventilation adéquate.
La pentafluorophénylhydrazine utilisée pour déterminer la pureté du N-tert-Butyl-N-[1-diéthylphosphono-(2,2-diméthylpropyl)]nitroxyde (DEPN) à l’aide1 de la spectroscopie RMN H.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Assurer une ventilation adéquate.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pentafluorophenylhydrazine |
Point de fusion | 73°C to 78°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 747800 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. |
Poids de la formule | 198.09 |
Pourcentage de pureté | 97% |