Learn More
2-(morpholinosulfonyl)benzoate de pentafluorophényl, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586881
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
950603-27-7
C17H12F5NO5S
437.34
MFCD09879986
FDXYCKHOIXBDOA-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-morpholinosulfonyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholinosulfonylbenzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-4-morpholinylsulfonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylsulfonylbenzoate, 2-4-morpholinylsulfonyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229773
(2,3,4,5,6-pentafluorophényle)2-morpholine-4-ylsulfonylbenzoate
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)N2CCOCC2)C(F)=C1F
950603-27-7
C17H12F5NO5S
437.34
MFCD09879986
FDXYCKHOIXBDOA-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-morpholinosulfonyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholinosulfonylbenzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-4-morpholinylsulfonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylsulfonylbenzoate, 2-4-morpholinylsulfonyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229773
(2,3,4,5,6-pentafluorophényle)2-morpholine-4-ylsulfonylbenzoate
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 437.34
Pourcentage de pureté 97%