Learn More
Pentafluorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10796171
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
653-37-2
C7HF5O
196.08
MFCD00003303
QJXCFMJTJYCLFG-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzaldehyde, perfluorobenzaldehyde, benzaldehyde, pentafluoro, benzaldehyde, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-s9yie3jz4k, pentafluor-benzaldehyd, s9yie3jz4k, pubchem4253, pentafluoro-benzaldehyde, acmc-209nqh
69558
2,3,4,5,6-pentafluorobenzaldéhyde
C(=O)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
653-37-2
C7HF5O
196.08
MFCD00003303
QJXCFMJTJYCLFG-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzaldehyde, perfluorobenzaldehyde, benzaldehyde, pentafluoro, benzaldehyde, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-s9yie3jz4k, pentafluor-benzaldehyd, s9yie3jz4k, pubchem4253, pentafluoro-benzaldehyde, acmc-209nqh
69558
2,3,4,5,6-pentafluorobenzaldéhyde
C(=O)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Pentafluorobenzaldehyde
Point de fusion 20°C
Couleur Jaune
Densité 1.5880g/mL
Point d’ébullition 164°C to 166°C
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6F5CHO
Indice de réfraction 1.4490 to 1.451
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.588
Poids de la formule 196.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentafluorobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.