Learn More
Acide pentadécanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Pentadecanoic acid is a lipid used in proteomics research. It is also used as a biomarker for dietary milk intake. It can be labelled as a biomarker for myocardial fatty acid metabolism in ischemia/reperfusion studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide pentadécanoïque est un lipide utilisé dans la recherche protéomique. Il est également utilisé comme bio-marqueur pour étudier la consommation de lait et de produits laitiers. Il peut être qualifié de bio-marqueur pour le métabolisme des acides gras myocardiques dans les études d’ischémie/reperfusion. Source d’énergie in vivo.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des bases, des agents oxydants et des agents réducteurs.
L’acide pentadécanoïque est un lipide utilisé dans la recherche protéomique. Il est également utilisé comme bio-marqueur pour étudier la consommation de lait et de produits laitiers. Il peut être qualifié de bio-marqueur pour le métabolisme des acides gras myocardiques dans les études d’ischémie/reperfusion. Source d’énergie in vivo.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des bases, des agents oxydants et des agents réducteurs.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pentadecanoic acid |
Point de fusion | 51°C to 54°C |
Point d’ébullition | 257°C (100 mmHg) |
Point d’éclair | 110°C (230°F) |
Formule linéaire | CH3(CH2)13CO2H |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 1773831 |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol. |
Poids de la formule | 242.4 |
Pourcentage de pureté | 99% |