Learn More
Acide pentadécafluorooctanoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 335-67-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8HF15O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 414.07 |
Numéro MDL | MFCD00004174 |
Clé InChI | SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | perfluorooctanoic acid, pentadecafluorooctanoic acid, perfluorocaprylic acid, pfoa, octanoic acid, pentadecafluoro, perfluoroctanoic acid, perfluoroheptanecarboxylic acid, pentadecafluoro-1-octanoic acid, pentadecafluoro-n-octanoic acid, perfluoro-n-octanoic acid |
CID PubChem | 9554 |
ChEBI | CHEBI:35549 |
SMILES | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10144240
|
Thermo Scientific Acros
173960050 |
5 g | Flacon en verre |
N/A
|
N/A | ||||
10703181
|
Thermo Scientific Acros
173960250 |
25 g | Flacon en verre |
N/A
|
N/A | ||||
10391424
|
Thermo Scientific Acros
173961000 |
100 g | Flacon en verre |
N/A
|
N/A | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
335-67-1 | |
414.07 | |
SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N | |
9554 | |
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
C8HF15O2 | |
MFCD00004174 | |
perfluorooctanoic acid, pentadecafluorooctanoic acid, perfluorocaprylic acid, pfoa, octanoic acid, pentadecafluoro, perfluoroctanoic acid, perfluoroheptanecarboxylic acid, pentadecafluoro-1-octanoic acid, pentadecafluoro-n-octanoic acid, perfluoro-n-octanoic acid | |
CHEBI:35549 |
Spécification
Pentadecafluorooctanoic acid | |
53.0°C to 60.0°C | |
189.0°C to 192.0°C | |
96% | |
CF3(CF2)6CO2H | |
15, 7272 | |
Solubility in water: 3.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether and ethanol | |
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F | |
414.07 | |
CHEBI:35549 | |
96% |
335-67-1 | |
Blanc | |
Authentique | |
C8HF15O2 | |
MFCD00004174 | |
perfluorooctanoic acid, pentadecafluorooctanoic acid, perfluorocaprylic acid, pfoa, octanoic acid, pentadecafluoro, perfluoroctanoic acid, perfluoroheptanecarboxylic acid, pentadecafluoro-1-octanoic acid, pentadecafluoro-n-octanoic acid, perfluoro-n-octanoic acid | |
SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-acide pentafluoro-octanoïque | |
9554 | |
414.07 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut nuire au fœtus.
Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
Risque avéré d’effets graves pour les organes
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-397-9
- Pentadecafluorooctanoic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H332-Nocif par inhalation.
- H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.