Learn More
MP Biomedicals™ Pénicilline-streptomycine (5 000 UI/ml, 5 mg/ml)
Code produit. 17156099 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 17156099
Marque: MP Biomedicals™ 091670049
Solution antibiotique double. Concentration : Pénicilline 5 000 UI/ml, streptomycine 5 mg/ml
Les antibiotiques pénicilline et streptomycine sont utilisés pour éviter la contamination bactérienne des cultures cellulaires en raison de leur action combinée effective contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pénicilline-streptomycine
Quantité 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Penicillin-Streptomycin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Penicillin G potassium salt
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.