Learn More
Sel de sodium de pénicilline G, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15495299
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 15495299
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63032.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Inhibe la synthèse des parois cellulaires bactériennes
Penicillin G sodium salt is used as a β-lactam antibiotic. Penicillin G can be used as a selective agent in several types of isolation media. It has been used to study the diagnostic and therapeutic implications of gentamicin-resistant Enterococcus faecalis sequence type 6 with reduced penicillin susceptibility and in cell culture both alone and combined with streptomycin and other antibiotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium pénicilline G est utilisé comme antibiotique de β-lactame. La pénicilline G peut être utilisée comme agent sélectif dans plusieurs types de milieux d’isolement. Il a été utilisé pour étudier les implications diagnostiques et thérapeutiques du type 6 de séquence d’Enterococcus faecalis résistant à la gentamicine, avec une sensibilité réduite à la pénicilline et dans la culture cellulaire seule et combinée à la streptomycine et à d’autres antibiotiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml), l’alcool, le glycérol, le DMSO (71 mg/ml à 25°C) et l’éthanol (<1mg/mL at 25°C).
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-57-8
Formule moléculaire C16H17N2NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 356.372
Numéro MDL MFCD00069666
Clé InChI FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Synonyme Benzylpenicillin sodium salt
CID PubChem 23668834
ChEBI CHEBI:51765
Nom IUPAC sodium;(2S,5R,6)-3,3-diméthyl-7-oxo-6-[(2-phénylacétyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Penicillin G sodium salt
Type Penicillin G Sodium Salt
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 3834217
Merck Index 14,7094
Informations sur la solubilité Soluble in water (100mg/ml),alcohol,glycerol,DMSO (71mg/ml at 25°C),and ethanol (< 1mg/ml at 25°C).
Poids de la formule 356.37
compliance-icons
Identifiant produit
  • Penicillin G sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .