Learn More
Pen-Strep (10 000 UI/ml, 10 mg/ml), MP Biomedicals™
Code produit. 17368573 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
20 ml
100 ml
Conditionnement:
100mL
20mL
Code produit. 17368573
Marque: MP Biomedicals 091670246
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pen-Strep (10 000 UI/ml, 10 mg/ml) est une solution antibiotique double contenant 10 000 unités/ml de pénicilline et 10 000 μg/ml de streptomycine.
  • Les antibiotiques pénicilline et streptomycine sont utilisés pour éviter la contamination bactérienne des cultures cellulaires en raison de leur action combinée effective contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
  • Cette solution contient 10 000 unités/ml de pénicilline et 10 000 μg/mL de streptomycine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme physique Liquide
Concentration 10 000 UI/ml de pénicilline, 10 mg/ml de streptomycine
Quantité 20 ml
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.