Learn More
3M™ Casque antibruit 3M™ PELTOR™
Click to view available options
Modèle:
X5A, Serre-tête
Diélectrique:
Oui
Description
- Atténuation inégalée sans nécessité de double protection
- Disponible dans les styles serre-tête ou intégré à un casque
- La conception à double bandeau permet de réduire l’accumulation de chaleur avec un bon ajustement et un bon équilibre
- La combinaison de nouvelles technologies offre plus d’espace à l’intérieur de l’oreillette pour un réglage plus confortable
- Inclinaison des points de pivotement de l’oreillette pour un confort et une efficacité optimaux
- Diélectrique (modèles X5A et X5P5E uniquement)
- Compatibilité avec les casques (modèles X5P3E et X5P5E)
Compliance
Les coquilles 3M™ doivent être utilisées conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
ANSI S3.1974 | Oui |
Matériau du coussin | Mousse |
CSA Z94.2 | Classe AL |
Couleur du coussin | Noir |
Matériau du bandeau | Câble |
À utiliser avec (application) | Finition composite, broyage, fonctionnement de machines, usines de papier, carrières, transports, soudage |
Modèle | X5A, Serre-tête |
Paires par paquet | 1 de chaque |
Taux de réduction sonore (NRR) | 31 dB |