Learn More
3M™ Écran facial Short Peak Peltor™
Click to view available options
Couleur : transparent
Description
- Visière en polycarbonate transparent
- Épaisseur : 1,2 mm
- Plage de températures : –40 à 100°C
- Les écrans de protection faciaux sont conçus pour s’adapter aux casques durs 3M™
- La visière répond aux exigences de la classe F pour les écrans de protection contre les impacts à faible énergie
- Classe de marquage 3-1.2 8 9 1F