Learn More
3M™ Bloc de batterie NiMH rechargeable ACK053 PELTOR™
Bloc de batterie rechargeable NiMH ACK053 PELTOR™ 3M™ conçu pour être utilisé avec les casques WS, les adaptateurs XP, WS ProTac XP, WS5 et les casques WS LiteCom PELTOR™ 3M™.
Marque: 3M™ 7100075338
59.93 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bloc de batterie NiMH rechargeable, 2500 mAh
- Pour une utilisation avec les casques WS, les adaptateurs XP, WS ProTac XP, WS5 et les casques WS LiteCom PELTOR™ 3M™
- Chargeur FR05 PELTOR™ fourni séparément
- 1900 mAh
- 5 à 6 heures de charge
- Batterie NiMH
Spécification
Batterie | |
Casques WS, adaptateurs XP, WS ProTac XP, WS5 et casques WS LiteCom PELTOR™ 3M™ |