Learn More
3M™ Bloc de batterie NiMH rechargeable ACK03 PELTOR™
Bloc de batterie rechargeable NiMH ACK03 PELTOR™ 3M™ conçu pour être utilisé avec les casques Alert, LiteCom, WS™, Tactical XP, FM Radio et Radio XP PELTOR™ 3M™.
Marque: 3M™ 7100064601
25.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: IE.01
Informations supplémentaires : Poids : 4.98000kg
Description
- Bloc de batterie NiMH rechargeable, 1700 mAh
- À utiliser avec les casques Alert, LiteCom, WS™, Tactical XP, FM Radio et Radio XP PELTOR™ 3M™
- Chargeur FR03 PELTOR™ fourni séparément
- 1700 mha
- 5 à 6 heures de charge
- Batterie NiMH
Spécification
Batterie | |
Casques Alert, LiteCom, WS™, Tactical XP, FM Radio et Radio XP PELTOR™ 3M™. |