Learn More
3M™ Bloc de batterie lithium-ion rechargeable PELTOR™
Bloc de batterie lithium-ion rechargeable PELTOR™ 3M™ conçu pour être utilisé avec les casques LiteCom Plus PELTOR™ 3M™.
Marque: 3M™ 7100075380
114.26 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bloc de batterie lithium-ion rechargeable
- Capacité de la batterie : 3,7 V, 1350 mAh, 5 Wh
- À utiliser avec les casques LiteCom Plus PELTOR™ 3M™
- 4 heures de charge
Spécification
Batterie |