Learn More
3M™ Chargeur de batterie PELTOR™
Fisher Scientific - Le chargeur de batterie PELTOR™ 3M™ est compatible avec le bloc de batterie rechargeable ACK053 PELTOR™ 3M™.
Marque: 3M™ 7000108521
28.10 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Prise d’alimentation principale avec port USB
- Adaptateur secteur 230 V CC vers USB 5 V
- Câble de chargement USB compatible AL2AI PELTOR™ 3M™ ou FR09 PELTOR™ requis
- Fourni avec des adaptateurs de prise pour l’UE / le Royaume-Uni
Spécification
Alimentation électrique | |
Batterie IS LiteCom™ Pro II | |
Port de charge USB |