Learn More
3M™ Casque anti-bruit PELTOR™ Optime™ III
Click to view available options
Modèle:
H540A-461-GB, Bandeau
H540B-474-GB, Bande pour le cou
H540P3AF-413-SV, Montés sur casque
H540P3B-413-SV, Montés sur casque
H540P3E-413-SV, Montés sur casque
H540P3G-413-SV, Montés sur casque
H540P3H-413-SV, Montés sur casque
H540P3K-413-SV, Montés sur casque
Description
- Protection auditive idéale contre le bruit provenant d’environnements extrêmement bruyants tels que les aéroports, les salles des machines des navires, les centrales électriques et les travaux d’impression
- La technologie à double coquille permet de minimiser l’effet de résonance
- Grande profondeur des cups permettant de réduire l’humidité et l’accumulation de chaleur
- Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
- Coussinets et inserts facilement remplaçables pour une propreté impeccable
Spécification
Spécification
Couleur | Noir, rouge |
Certifications/Conformité | Approuvé CE, EN 352-3 : 2002 |
Modèle | H540P3H-413-SV, Montés sur casque |
Taux de réduction sonore (NRR) | 34 dB |
Type de produit | Casque antibruit |
Diélectrique | Non |