Learn More
3M™ Casque antibruit monté sur casque de protection PELTOR™ Optime™ II
Code produit. 15100239
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Code produit. 15100239
Marque: 3M™ 7000039621
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le casque antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II a été conçu pour des environnements très bruyants. Il atténue au maximum les fréquences extrêmement basses. Les anneaux d’étanchéité sont remplis d’une combinaison unique de liquide et de mousse.
  • Moderne, coquilles profilées peu encombrantes.
  • Coussinets remplis de mousse et de liquide pour plus de confort.
  • Arceau profilé pour une pression constante sur les oreille et une protection efficace.
  • Grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l’humidité et la chaleur.
  • Coussinets larges et confortables pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort et le port.
  • Coussinets et mousses absorbantes facilement remplaçables pour une meilleure hygiène
  • Version coquille P3E
  • Coloris vert foncé
  • SNR 30 dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Choix approprié pour les environnements industriels bruyants ou les machines de construction, comme les aéroports et les travaux agricoles
Plug Shape Ovale
Type de produit Montage de casque Optime II
Modèle Montés sur casque
Comprend Écouteurs montés sur casque