Learn More
3M™ Coque anti-bruit PELTOR™
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ protège contre des niveaux de bruit élevés, offrant un niveau d'atténuation de 30 à 32 (dB).
30.45€ - 58.00€
Spécification
Type de produit Coque antibruit avec clip
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
13409938
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7000103992
Rouge
58.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
13419938
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7000103994
Vert
48.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13499928
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7000103990
Jaune Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Ces coquilles offrent une excellente protection contre les bruits particulièrement pour les basses fréquences
  • Les coussinets doux et larges réduisent la pression autour des oreilles et assurent un confort maximal
  • Double coque moulée
  • Le grand espace à l'intérieur des coquilles aide à réduire l'accumulation d'humidité et de chaleur
  • Conception légère (236g)
Spécification
Spécification
Coque antibruit avec clip