Learn More
3M™ Casque LiteCom PELTOR™
Les casques 3M™ PELTOR™ LiteCom sont nos protecteurs auditifs avec radio de communication bidirectionnelle préprogrammée intégrée et un microphone antibruit intégré. Ils sont conçus pour les environnements difficiles afin de vous aider à communiquer efficacement en cas de bruits dangereux.
955.00€
Spécification
Type de produit | Casque de communication |
---|---|
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15749997
|
3M™
7000108540 |
Bandeau |
955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15759997
|
3M™
7000108541 |
Montés sur casque |
955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15769997
|
3M™
7000108542 |
Bande de cou |
955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Protection auditive avec radio analogique bidirectionnelle intégrée
- 8 canaux dans la bande PMR 446 MHz
- 38 sous-canaux
- Le microphone étanche anti-bruit fournit une transmission à commande vocale (VOX) pour une utilisation mains libres
- Système de menus à guidage vocal
- Fonction d’arrêt automatique
- Effacer l’indication d’état de la batterie
- Radio de communication dans la plage de fréquences PMR 446 MHz
- Utilisez cette fonction pour communiquer efficacement dans des environnements bruyants
Spécification
Casque de communication | |
Approuvé CE |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Casque LiteCom PELTOR™