Learn More
3M™ Kit d’hygiène pour casques PELTOR™
Le kit d’hygiène pour casques PELTOR™ 3M™ garantit une étanchéité adaptée pour une protection optimale.
16.00€ - 21.00€
Spécification
Type de produit | Kit d’hygiène |
---|---|
Comprend | Inserts en mousse et coussinets |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15750008
|
3M™
7000108833 |
Alerte, LiteCom, radio FM et casque WS Alert XP |
16.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15769717
|
3M™
7000039686 |
SportTac |
17.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15885582
|
3M™
7100113964 |
Casque WS™ LiteCom Pro III |
21.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Coussinets de rechange garantissant une étanchéité adaptée pour une protection optimale et nouveaux inserts en mousse
- La boîte contient 2 inserts en mousse et 2 joints d’étanchéité
- Assure un bon fonctionnement et une bonne hygiène
Spécification
Kit d’hygiène | |
Inserts en mousse et coussinets |