Learn More
3M™ Kit d’hygiène PELTOR™
Le kit d’hygiène PELTOR™ 3M™ contient des joints d’étanchéité de rechange et des coussinets remplaçables en quelques gestes simples.
6.61€ - 24.00€
Spécification
Type de produit | Kit d’hygiène |
---|---|
Comprend | Inserts en mousse et joints d’étanchéité |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15739967
|
3M™
7000108176 |
Casque anti-bruit Bull’s Eye™ I | N/A | ||||||
15749967
|
3M™
7000108177 |
Casque antibruit Bull's Eye™ II | N/A | ||||||
15719957
|
3M™
7000108017 |
Casque antibruit Bull’s Eye™ III | N/A | ||||||
15729957
|
3M™
7000108018 |
Casque anti-bruit série H6 | N/A | ||||||
15779707
|
3M™
7000039638 |
Casque anti-bruit Optime™ I | N/A | ||||||
15709647
|
3M™
7000009686 |
Casque anti-bruit Optime™ II | N/A | ||||||
15709957
|
3M™
7000108016 |
Casque anti-bruit Optime™ III |
14.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15719927
|
3M™
7000107779 |
Casque anti-bruit Optime™ Push To Listen | N/A | ||||||
15710108
|
3M™
7100101874 |
Casque Worktunes |
24.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le kit contient des joints d’étanchéité de rechange et des coussinets remplaçables en quelques gestes simples
- Prolonge la vie des casques antibruit
- Assure un bon fonctionnement et une bonne hygiène
- Permet de ne pas porter un casque antibruit inconfortable
- La boîte contient 2 inserts en mousse et 2 joints d’étanchéité
Spécification
Kit d’hygiène | |
Inserts en mousse et joints d’étanchéité |