Learn More
3M™ Casque avec radio FM Alert PELTOR™
Casque Alert FM-Radio PELTOR™ 3M™ avec radio FM intégrée et système dépendant du niveau sonore pour améliorer la sécurité et augmenter la motivation des utilisateurs dans des environnements bruyantes.
277.00€
Spécification
Niveau sonore | 30 dB |
---|---|
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Code produit | Marque | Type de produit | Modèle | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Modèle | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15739997
|
3M™
7000108538 |
Casque de sécurité renforcé, écouteurs radio | Casque de sécurité renforcé | 430 g |
277.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15779987
|
3M™
7000108376 |
Casque radio | Bandeau | 400 g |
277.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Protégez votre audition tout en écoutant la radio
- Excellente réception de la radio FM
- Le système dépendant du niveau sonore permet à l’utilisateur d’entendre le bruit ambiant et de converser avec ses collègues
- Prise d’entrée audio stéréo de 3,5 mm pour la connexion aux périphériques externes
- Durée de fonctionnement d’environ 70 heures
- Grâce au système flexible, il suffit de remplacer le câble, et non la pièce coûteuse (le casque), lors de la modification de votre radio ou d’un changement de fabricant de radio
Spécification
30 dB | |
Approuvé CE |