Learn More
Memmert™ Incubateurs refroidisseur à effet Peltier IPPeco avec technologie Peltier avancée
Tous les produits Memmert ProduitsDescription
Efficace, homogène et fiable - ces trois mots décrivent l’incubateur à refroidissement Peltier Memmert IPPeco
- Tailles des modèles : 30, 55, 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
- Plages de réglage de température : 0 à +70°C (taille 110 à 1060), +15°C à +60°C (taille 1400 et 2200)
- 2 versions de modèle : SingleDISPLAY et TwinDISPLAY (commande intuitive)
- Convection : ventilation forcée par ventilateur Peltier
- Technologie Peltier avancée : efficacité énergétique maximale par rapport aux chambres climatiques avec compresseur
- Unité d’éclairage en option (lumière blanche froide, lumière blanche chaude)
- Paramètres réglables : température (degrés Celsius ou Fahrenheit), heure du programme, fuseaux horaires
- Distribution entièrement homogène de la température
- Une plus grande gamme d’applications grâce au refroidissement jusqu’au point de congélation
- Climat toujours correct : sans réfrigérant, fonctionnement régulier, compact, peu d’entretien
Les performances de l’incubateur réfrigéré à effet Peltier sont impressionnantes : le chauffage, le refroidissement et la récupération après l’ouverture de la porte s’effectuent avec précision et pourtant à vitesse maximale. Les portes doubles standard empêchent la contamination et les chutes de température, elles offrent en même temps une vue optimale sur le chargement sensible à travers les vastes portes intérieures en verre.
Il existe deux versions de modèles : SingleDISPLAY et TwinDISPLAY.
La version SingleDISPLAY convient pour les applications standard. La température, la position du volet d’air et la vitesse de ventilation restent à une valeur constante tout au long du processus. Convient en l’absence de contraintes de programmation de variation de la température ou de boucles, si l’application ne nécessite qu’un séchage de matériaux non sensibles et ne nécessite pas une protection multiple contre la surchauffe ou un système d’alarme complexe sur le plan technique. Dans de tels cas, la fonctionnalité des modèles SingleDISPLAY sera idéale pour l’application.
La version TwinDISPLAY offre un maximum de commodité pour les processus complexes. Si l’application nécessite une précision et une fiabilité exceptionnelles associées à un fonctionnement intuitif et une protection double contre la surchauffe, y compris une alarme visuelle, les modèles TwinDISPLAY offrent la fonctionnalité, la commodité et la sécurité requises. Grâce à la commande intuitive et au logiciel d’enregistrement AtmoCONTROL, même les processus complexes peuvent être programmés rapidement et facilement. La protection multiple contre la surchauffe, les alarmes visuelles et sonores ainsi que l’envoi d’un message d’alarme automatique à une ou plusieurs adresses e-mail libéreront du temps pour les choses essentielles.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Compresseur | Non |
| Capacité (métrique) | 256 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable (304/1,4301) |
| Éclairage | Unité d’éclairage en option |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Plage de températures (métrique) | 0 (au moins 20 en dessous de la température ambiante) à 70°C. |
| Type | Incubateur réfrigéré |
| Affichage | 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) |
| Minuteur | Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours |
| Afficher plus |