Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire PEEKsil™
Obtenez une excellente compatibilité chimique et une rémanence très faible à l’aide des tubulures capillaires hautement inertes Thermo Scientific™ PEEKsil™.
Marque:  Thermo Scientific™ 60182-507
Code produit. 10016654
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Obtenez une excellente compatibilité chimique et une rémanence très faible, afin d’améliorer les performances de la chromatographie en phase liquide (LC), à l’aide des tubulures capillaires hautement inertes Thermo Scientific™ PEEKsil™. Tubulure de précision en silice fondue, d’un dia. ext. de 1/16 po Grâce à son revêtement PEEK, elle est capable de supporter des pressions élevées. La tubulure PEEKsil est idéale pour les applications HPLC et LC / MS (spectrométrie de masse). La surface interne très lisse garantit d’excellentes caractéristiques de flux et une contamination très faible. Elle est compatible avec la plupart des solvants organiques et est utilisable dans la plupart des systèmes de chromatographie standard.
Utilisation recommandée
  • La tubulure est raide ; elle n’est pas recommandée pour des utilisations nécessitant que la tubulure soit pliée
  • Utilisez des longueurs prédécoupées uniquement ; le découpage du tube après réception risque de l’endommager
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HPLC, LC / MS
Dia. int. de 0,007 po ; longueur 20 cm
0,007 po
0,18 mm
7,874 po
PEEK, silice
Tubulure capillaire
HPLC, LC / MS
1/16 po
1,588 mm
20 cm