Learn More
Thermo Scientific™ Raccords unions, raccords en T et croix PEEK™ pour connexions HPLC haute pression
Garantissez des connexions haute pression grâce aux raccords, raccords en T et croix Thermo Scientific™ PEEK™ biocompatibles pour les connexions HPLC haute pression.
59.00€ - 95.19€
Produits 4
Code produit Marque Type Diamètre (impériale) interne Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Diamètre (impériale) interne Prix Quantité et disponibilité  
10422155
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
P-704
Raccord union 0,02 in
75.30€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10392975
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
P-727
Raccord en T 0,02 in
84.45€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10149534
Afficher les documents
Thermo Scientific™
P-729
Croix 0,02 in
95.19€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10716163
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
P-742
Raccord union 0,01 in
59.00€
1 pièce
En stock
Description
Minimisez les volumes morts de votre système afin d’obtenir des raccordements haute pression fiables au sein de votre système HPLC, grâce aux raccords, raccords en T et croix en PEEK™ Thermo Scientific™ pour raccordements HPLC haute pression. Il s’agit d’un matériau biocompatible, adapté à un large éventail d’applications.
  • Formats à volume mort totalement nul ou faible
  • Biocompatible
Documents
Product Certifications
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Raccords unions, raccords en T et croix PEEK™ pour connexions HPLC haute pression