Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble adaptateur de raccord PEEK
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité d’emballage:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Formats à volume mort totalement nul ou faible
- Biocompatible
Spécification
Spécification
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Comprend | (2) F-300 Fingertight Fittings |
| Diamètre du filetage | 10-32 |
| Description | Union Adapter Assembly |
| À utiliser avec | Pour tubulure de 1/16 po de D.E. |
| Matériau | PEEK |
| Pression | 5000°psi |