Learn More
Cytiva Raccord PEEK
Connecte des conduites de différentes tailles. Les raccords PEEK GE Healthcare Life Sciences™ sont un accessoire important pour de nombreuses applications scientifiques.
Marque:  Cytiva 28954326
Code produit. 12465610
  • 130.00€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Format 5
  • En cas de commande séparée, les connecteurs sont noirs.
  • En polyétheréthercétone (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Raccord union
Mâle 1/16
PEEK
0,5 mm