Learn More
Cytiva Tubulure en PEEK
Code produit. p-8000206 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,150 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Conditionnement:
1 pièce
2m
Code produit. 11360012
Marque: Cytiva 18115659
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tubulure PEEK est proposée dans différents diamètres internes. La tubulure PEEK Cytiva Life Sciences™ est un accessoire de chromatographie important.
  • Polyétheréthercétone (PEEK)
  • Plusieurs tailles disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tubulures
Description Tubulure en PEEK, 2 m, D.I. 0,15 mm, dia. ext. 0,1/16 po
Diamètre (métrique) interne 0,150 mm
Diamètre (métrique) externe 1,58 mm
Longueur totale (métrique) 2 m
Matériau PEEK