Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubulure en PEEK, 1/8 po dia. ext., 50 pi
Conçu spécifiquement pour la LC, la LCMS et l’automatisation modernes. Alternative flexible à la tubulure en acier inoxydable dans les applications à haute pression, elle garantit la reproductibilité de vos débits et résultats de chromatographie grâce à une surface interne lisse ainsi qu’à des DI cohérents et à tolérance limitée
469.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Plage de pH | 2 à 14 |
Diamètre (impériale) externe | 0,125 po |
Longueur totale (impériale) | 50 pi |
Matériau | PEEK |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15791039
|
Trajan Scientific and Medical
1303062000-50F |
Naturel | 0,062 po |
469.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15731049
|
Trajan Scientific and Medical
1303080000-50F |
Naturel | 0,080 po |
469.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Excellente résistance aux produits chimiques.et inerte aux solvants les plus couramment utilisés. Les exceptions sont les réactifs très caustiques, les acides forts et les bases
- Bio-inerte et bio-compatible
- Code couleur conforme aux normes de l’industrie pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
- Colorants
- Parois intérieures lisses et DI précis
- Fonctionne bien avec les raccords en polymère ainsi qu’avec les raccords en acier inoxydable
- Peut être adapté aux besoins spécifiques des clients
Spécification
Naturel | |
0,125 po | |
PEEK |
2 à 14 | |
50 pi | |
100°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche