Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubulure en PEEK, 1/16 po dia. ext., 50 pi
Conçu spécifiquement pour la LC, la LCMS et l’automatisation modernes. Alternative flexible à la tubulure en acier inoxydable dans les applications à haute pression, elle garantit la reproductibilité de vos débits et résultats de chromatographie grâce à une surface interne lisse ainsi qu’à des DI cohérents et à tolérance limitée
209.00€ - 289.00€
Spécification
Plage de pH | 2 à 14 |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 1/16 po |
Longueur totale (impériale) | 50 pieds |
Matériau | PEEK |
Température max. de fonctionnement (métrique) | 100°C |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16662562
|
Trajan Scientific and Medical
1302002500-50F |
Naturel | 0,0025 in |
289.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15790999
|
Trajan Scientific and Medical
1302004006-50F |
Noir | 0,004 po |
285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15731009
|
Trajan Scientific and Medical
1302005001-50F |
Rouge | 0,005 po |
289.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15771009
|
Trajan Scientific and Medical
1302007002-50F |
Jaune | 0,007 po |
289.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15711019
|
Trajan Scientific and Medical
1302010003-50F |
Bleu | 0,010 po |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15751019
|
Trajan Scientific and Medical
1302013004-50F |
Orange | 0,013 po |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15791019
|
Trajan Scientific and Medical
1302015008-50F |
Gris | 0,015 po |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16602572
|
Trajan Scientific and Medical
1302015000-50F |
Naturel | 0,015 in |
270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15731029
|
Trajan Scientific and Medical
1302020004-50F |
Orange | 0,020 po |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15711039
|
Trajan Scientific and Medical
1302030005-50F |
Vert | 0,030 po |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15771029
|
Trajan Scientific and Medical
1302030001-50F |
Rouge | 0,030 po |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15751039
|
Trajan Scientific and Medical
1302040000-50F |
Naturel | 0,040 in |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Excellente résistance aux produits chimiques.et inerte aux solvants les plus couramment utilisés. Les exceptions sont les réactifs très caustiques, les acides forts et les bases
- Bio-inerte et bio-compatible
- Code couleur conforme aux normes de l’industrie pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
- Colorants
- Parois intérieures lisses et DI précis
- Fonctionne bien avec les raccords en polymère ainsi qu’avec les raccords en acier inoxydable
- Peut être adapté aux besoins spécifiques des clients
Spécification
2 à 14 | |
50 pieds | |
100°C |
1/16 po | |
PEEK |
Usage exclusivement réservé à la recherche