Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubulure en PEEK, D.E. de 1/16 in , longueur de 100 ft
Conçu spécifiquement pour la LC, la LCMS et l’automatisation modernes. Alternative flexible à la tubulure en acier inoxydable dans les applications à haute pression, elle garantit la reproductibilité de vos débits et résultats de chromatographie grâce à une surface interne lisse ainsi qu’à des DI cohérents et à tolérance limitée
267.00€ - 375.00€
Spécification
Plage de pH | 2 à 14 |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 1/16 po |
Longueur totale (impériale) | 100 pieds |
Matériau | PEEK |
Température max. de fonctionnement (métrique) | 100°C |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16642562
|
Trajan Scientific and Medical
1302002500-100F |
Naturel | 0,0025 in |
375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15770999
|
Trajan Scientific and Medical
1302004006-100F |
Noir | 0,004 po |
375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15711009
|
Trajan Scientific and Medical
1302005001-100F |
Rouge | 0,005 po |
375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15751009
|
Trajan Scientific and Medical
1302007002-100F |
Jaune | 0,007 po |
375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15791009
|
Trajan Scientific and Medical
1302010003-100F |
Bleu | 0,010 po |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15731019
|
Trajan Scientific and Medical
1302013004-100F |
Orange | 0,013 po |
267.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15771019
|
Trajan Scientific and Medical
1302015008-100F |
Gris | 0,015 po |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16682562
|
Trajan Scientific and Medical
1302015000-100F |
Naturel | 0,015 in |
351.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15711029
|
Trajan Scientific and Medical
1302020004-100F |
Orange | 0,020 po |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15791029
|
Trajan Scientific and Medical
1302030005-100F |
Vert | 0,030 po |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15751029
|
Trajan Scientific and Medical
1302030001-100F |
Rouge | 0,030 po |
267.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15731039
|
Trajan Scientific and Medical
1302040000-100F |
Naturel | 0,040 in |
279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Excellente résistance aux produits chimiques.et inerte aux solvants les plus couramment utilisés. Les exceptions sont les réactifs très caustiques, les acides forts et les bases
- Bio-inerte et bio-compatible
- Code couleur conforme aux normes de l’industrie pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
- Colorants
- Parois intérieures lisses et DI précis
- Fonctionne bien avec les raccords en polymère ainsi qu’avec les raccords en acier inoxydable
- Peut être adapté aux besoins spécifiques des clients
Spécification
2 à 14 | |
100 pieds | |
100°C |
1/16 po | |
PEEK |
Usage exclusivement réservé à la recherche