Learn More
Thermo Scientific™ Manchons PEEK pour tubes capillaires HPLC en silice fondue
Réalisez des connexions de tubes capillaires avec des manchons Thermo Scientific™ PEEK pour tubes capillaires en silice fondue
8.20€ - 12.50€
Spécification
À utiliser avec | Tubes capillaires en silice fondue |
---|---|
Type | Gaine de tubes capillaires |
Matériau | PEEK |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10372035
|
Thermo Scientific™
F-227 |
Diamètre interne 0,008 po ; jaune | N/A | ||||||
10656824
|
Thermo Scientific™
F-228 |
D.I. de 0,010 po ; Bleue | N/A | ||||||
10220585
|
Thermo Scientific™
F-229 |
D.I. de 0,012 po ; De couleur naturelle | N/A | ||||||
10771654
|
Thermo Scientific™
F-230 |
Diamètre interne 0,015 po ; orange | N/A | ||||||
10611416
|
Thermo Scientific™
F-231 |
D.I. de 0,021 po ; De couleur naturelle | N/A | ||||||
10147574
|
Thermo Scientific™
F-232 |
Diamètre interne 0,030 po ; naturel | N/A | ||||||
Description
Utilisez les manchons PEEK Thermo Scientific™ pour tubes capillaires en silice fondue pour connecter les tubes capillaires aux ports conçus pour recevoir un tuyau de diamètre externe de 1/16 de pouce. Chimiquement inertes et flexibles, ils sont capables de résister à des pressions élevées.
Spécification
Tubes capillaires en silice fondue | |
Gaine de tubes capillaires | |
PEEK |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.