Learn More
Idex Écrou mâle sans bride, molette standard, PEEK naturel, tubulure à D.E. de 1/8 in , à fond plat 1/4-28
Click to view available options
Quantité d’emballage:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Amovible et réutilisable,—il vous permet d’économiser de l’argent.
- Il suffit de faire glisser l’écrou et la ferrule sur le tube et de serrer à la main l’ensemble dans votre port de réception.
- Contrairement au temps nécessaire à la pose d’une bride sur une tubulure, il suffit de quelques secondes pour changer les composants.
- Choisissez parmi différents matériaux de ferrule en fonction de votre application.
Spécification
Spécification
| Type | Écrou |
| Couleur | Naturel |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Diamètre du filetage | Pour filetage de 1/8 po 1/4 à28 |
| Matériau | PEEK |