Learn More
Thermo Scientific™ Raccords à serrage manuel PEEK
Code produit. 15319849 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Bouchon d’extrémité de colonne
Bouchon d’orifice à tête courte, noir
Férules de rechange
Raccord à serrage manuel
Raccord à serrage manuel PEEK monobloc
Raccord à serrage manuel long en PEEK monobloc
Écrou à oreilles PEEK avec ferrule PEEK
Description:
1/16 po
1/16 po, conique 10-32, Delrin, noir
1/16 po, conique 10-32, Delrin, rouge
1/16 po, tête de 0,37 po
PEEK
PEEK, tête de 1/32 po, 0,25 po
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15319849
Marque: Thermo Scientific™ U467R
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Garantissez une qualité et une robustesse HPLC élevées avec les raccords à serrage manuel en PEEK Thermo Scientific™.
Garantissez une qualité et une robustesse HPLC élevées avec les raccords à serrage manuel en PEEK Thermo Scientific™. Fabriqués en vue d’offrir une fiabilité élevée, ces raccords résistent aux craquelures, aux dommages sur le filetage et aux fuites, pour les applications basse et haute pression. Les ensembles de plomberie à serrage manuel garantissent une grande facilité d’utilisation. Les raccords sont biocompatibles, permettant une utilisation avec un large éventail d’applications.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Bouchon d’extrémité de colonne
Description 1/16 po, conique 10-32, Delrin, rouge
À utiliser avec (équipement) 10-32 Coned Port
Matériau Delrin Acetal
Quantité 1/boîte