Learn More
Thermo Scientific™ Raccords à serrage manuel PEEK
Garantissez une qualité et une robustesse HPLC élevées avec les raccords à serrage manuel en PEEK Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ F-120X
137.69 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Garantissez une qualité et une robustesse HPLC élevées avec les raccords à serrage manuel en PEEK Thermo Scientific™. Fabriqués en vue d’offrir une fiabilité élevée, ces raccords résistent aux craquelures, aux dommages sur le filetage et aux fuites, pour les applications basse et haute pression. Les ensembles de plomberie à serrage manuel garantissent une grande facilité d’utilisation. Les raccords sont biocompatibles, permettant une utilisation avec un large éventail d’applications.
- Résistent à la fissuration, à la rupture, à l’endommagement du filetage et aux fuites à la fois dans les applications de basse et de haute pression
- Biocompatibles dans de très nombreuses applications
Spécification
Raccord à serrage manuel PEEK monobloc | |
1/16 po, tête de 0,37 po | |
Tubulure LC | |
10/boîte |