Learn More
Thermo Scientific™ Raccords à serrage manuel PEEK
Code produit. 10618915 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Bouchon d’extrémité de colonne
Bouchon d’orifice à tête courte, noir
Férules de rechange
Raccord à serrage manuel
Raccord à serrage manuel PEEK monobloc
Raccord à serrage manuel long en PEEK monobloc
Écrou à oreilles PEEK avec ferrule PEEK
Description:
1/16 po
1/16 po, conique 10-32, Delrin, noir
1/16 po, conique 10-32, Delrin, rouge
1/16 po, tête de 0,37 po
PEEK
PEEK, tête de 1/32 po, 0,25 po
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10618915
Marque: Thermo Scientific™ F142X
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Garantissez une qualité et une robustesse HPLC élevées avec les raccords à serrage manuel en PEEK Thermo Scientific™.
Garantissez une qualité et une robustesse HPLC élevées avec les raccords à serrage manuel en PEEK Thermo Scientific™. Fabriqués en vue d’offrir une fiabilité élevée, ces raccords résistent aux craquelures, aux dommages sur le filetage et aux fuites, pour les applications basse et haute pression. Les ensembles de plomberie à serrage manuel garantissent une grande facilité d’utilisation. Les raccords sont biocompatibles, permettant une utilisation avec un large éventail d’applications.
  • Résistent à la fissuration, à la rupture, à l’endommagement du filetage et aux fuites à la fois dans les applications de basse et de haute pression
  • Biocompatibles dans de très nombreuses applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Férules de rechange
Description PEEK
À utiliser avec (équipement) Tubulure LC
Matériau PEEK
Quantité 10/boîte