Learn More
Thermo Scientific™ Raccords à serrage manuel PEEK
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Garantissez une qualité et une robustesse HPLC élevées avec les raccords à serrage manuel en PEEK Thermo Scientific™. Fabriqués en vue d’offrir une fiabilité élevée, ces raccords résistent aux craquelures, aux dommages sur le filetage et aux fuites, pour les applications basse et haute pression. Les ensembles de plomberie à serrage manuel garantissent une grande facilité d’utilisation. Les raccords sont biocompatibles, permettant une utilisation avec un large éventail d’applications.
- Résistent à la fissuration, à la rupture, à l’endommagement du filetage et aux fuites à la fois dans les applications de basse et de haute pression
- Biocompatibles dans de très nombreuses applications
Spécification
Spécification
| Type | Raccord à serrage manuel |
| Description | PEEK, tête de 1/32 po, 0,25 po |
| À utiliser avec (équipement) | Tubulure LC |
| Matériau | PEEK |
| Quantité | 1/boîte |