Learn More
Idex Kit de raccords de chromatographie PEEK
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,02 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Manufactured from inert polymers.
- 1/4-28 flat-bottom ports.
- Max pressure of 1000 psi (69 bar).
- 0.020 in. thru-hole diameter.
- PEEK body.
- Use Tee connectors in a variety of low-pressure situations throughout your fluidic system.
- Handy mounting holes make it a snap to mount connectors.
- Tee connector assemblies come complete with nuts and ferrules.
Spécification
Spécification
| Type | Raccord en T |
| Diamètre (impériale) interne | 0,02 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0.5 mm |
| Température (impériale) max. | 302°F |
| Température (métrique) Max | 150°C |
| Quantité d’emballage | 1 kit |
| Comprend | Raccords basse pression, raccords en T, connecteurs en croix |
| Description | Kit de raccords pour chromatographie |
| Matériau | PEEK |
| Pression | 500 à 1000 psi |