Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire en PEEK
Utilisez ces boucles d’échantillonnage pour vos injecteurs d’échantillon HPLC Thermo Scientific™ Rheodyne™.
Marque: Thermo Scientific™ 37010-5
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Utilisez les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne™ pour vos injecteurs d’échantillons HPLC Rheodyne. Elles sont disponibles en acier inox ou PEEK biocompatible.
- Large compatibilité chimique
- Biocompatible
- Se coupe facilement à la longueur désirée
- Appropriée pour de nombreuses applications HPLC
- Résistante à la plupart des solvants organiques. L’acide nitrique, l’acide sulfurique, le dichlorométhane, le THF et le DMSO ne sont toutefois pas recommandés
Spécification
Injecteurs d’échantillons HPLC Rheodyne | |
Dia. int. de 0,010 po ; longueur 5 cm ; bleu | |
0,010 po | |
1,969 po | |
PEEK |
Tubulure capillaire | |
HPLC | |
0,25 mm | |
5 cm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.