Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire en PEEK
Utilisez ces boucles d’échantillonnage pour vos injecteurs d’échantillon HPLC Thermo Scientific™ Rheodyne™.
Marque: Thermo Scientific™ 37007-30
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Utilisez les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne™ pour vos injecteurs d’échantillons HPLC Rheodyne. Elles sont disponibles en acier inox ou PEEK biocompatible.
- Compatibilité chimique élevée
- Biocompatible
- Découpe facile à la longueur souhaitée
- Adaptée à de nombreuses applications HPLC
- Résistante à la plupart des solvants organiques, mais l’acide nitrique, l’acide sulfurique, le dichlorométhane, le THF et le DMSO ne sont pas recommandés
Spécification
Injecteurs d’échantillons HPLC Rheodyne | |
0,007 po de D.I. ; 30 cm de longueur ; jaune | |
0.18 mm | |
30 cm |
Tubes capillaires | |
0.007 in. | |
11.811 in. | |
PEEK |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.