Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire en PEEK
Utilisez ces boucles d’échantillonnage pour vos injecteurs d’échantillon HPLC Thermo Scientific™ Rheodyne™.
Marque: Thermo Scientific™ 37010-10
Description
Utilisez les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne™ pour vos injecteurs d’échantillons HPLC Rheodyne. Elles sont disponibles en acier inox ou PEEK biocompatible.
- Large compatibilité chimique
- Biocompatible
- Se coupe facilement à la longueur désirée
- Appropriée pour de nombreuses applications HPLC
- Résistante à la plupart des solvants organiques. L’acide nitrique, l’acide sulfurique, le dichlorométhane, le THF et le DMSO ne sont toutefois pas recommandés
Spécification
Injecteurs d’échantillons HPLC Rheodyne | |
Dia. int. de 0,010 po ; longueur 10 cm ; bleu | |
0,010 po | |
3,937 po | |
PEEK |
Tubulure capillaire | |
HPLC | |
0,25 mm | |
10 cm |